(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC8535-1G PC8535-25G PC8535-5G
APOSPC8535-1GEA 360 SEK
APOSPC8535-1G APOSPC8535-25G APOSPC8535-5G
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formel: C₅H₈F₃N
MW: 139.12 g/mol
Kokpunkt: 110…112 °C
Smältpunkt: 27…33 °C
Flampunkt: 26 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03093766
CAS nummer: 119580-41-5
UN: 1325
ADR: 4.1 II