2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC8500-10G PC8500-1G PC8500-5G
APOSPC8500-10GEA 5625 SEK
APOSPC8500-10G APOSPC8500-1G APOSPC8500-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Formel: C₉H₈F₃NOS
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172129
CAS nummer: 20293-32-7