2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC8490-1G PC8490-250MG
APOSPC8490-1GEA 1225 SEK
APOSPC8490-1G APOSPC8490-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂S
Smältpunkt: 211…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07375293
CAS nummer: 886369-06-8