2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC8484-1G PC8484-250MG
APOSPC8484-1GEA 2425 SEK
APOSPC8484-1G APOSPC8484-250MG
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride
Formel: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,57 g/mol
Smältpunkt: 104…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027155
CAS nummer: 118591-69-8
UN: 3261
ADR: 8,III