4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8475-25G PC8475-5G PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA 615 SEK
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G APOSPC8475-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Smältpunkt: 169…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01091014
CAS nummer: 213598-09-5