5-Bromo-2,3-difluoroanisole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8472-100G PC8472-25G PC8472-5G
APOSPC8472-100GEA 1525 SEK
APOSPC8472-100G APOSPC8472-25G APOSPC8472-5G
5-Bromo-2,3-difluoroanisole 97%
5-Bromo-2,3-difluoroanisole
Formel: C₇H₅BrF₂O
Smältpunkt: 33…36 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631352
CAS nummer: 261762-35-0