2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Ethylamino)-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC8467-1G PC8467-5G
APOSPC8467-1GEA 1700 SEK
APOSPC8467-1G APOSPC8467-5G
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₇H₈F₃N₃O
MW: 207,16 g/mol
Smältpunkt: 198…200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00171969
CAS nummer: 338792-66-8