3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8464-500MG PC8464-5G PC8464-1G
APOSPC8464-500MGEA 3550 SEK
APOSPC8464-500MG APOSPC8464-5G APOSPC8464-1G
3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formel: C₁₁H₅F₃N₄O₂
MW: 282,18 g/mol
Smältpunkt: 173…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00274940
CAS nummer: 121065-97-2