2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Leverantör: Apollo Scientific
PC8459-1G PC8459-5G
APOSPC8459-1GEA 1100 SEK
APOSPC8459-1G APOSPC8459-5G
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₇H₈F₃N₃O
Smältpunkt: 176…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00171894
CAS nummer: 55545-80-7