5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8451-1G PC8451-500MG PC8451-5G
APOSPC8451-1GEA 6275 SEK
APOSPC8451-1G APOSPC8451-500MG APOSPC8451-5G
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O₂
MW: 339,1 g/mol
Smältpunkt: 128…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01935965
CAS nummer: 321848-48-0