2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8450-1G PC8450-500MG
APOSPC8450-1GEA 325 SEK
APOSPC8450-1G APOSPC8450-500MG
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone
Formel: C₅H₅F₃N₄O
MW: 194,12 g/mol
Smältpunkt: 217…219 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068010
CAS nummer: 95095-71-9