5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8443-1G PC8443-500MG PC8443-5G
APOSPC8443-1GEA 6275 SEK
APOSPC8443-1G APOSPC8443-500MG APOSPC8443-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine
Formel: C₁₁H₃F₆N₅
Smältpunkt: 138…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00141799
CAS nummer: 338786-45-1