2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8434-1G PC8434-5G
APOSPC8434-1GEA 535 SEK
APOSPC8434-1G APOSPC8434-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid
Formel: C₁₂H₆ClF₃N₂O₂S
MW: 334,71 g/mol
Smältpunkt: 183…185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00244738
CAS nummer: 303149-99-7