2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC8431-1G
PC8431-250MG
APOSPC8431-1GEA
10250
SEK
APOSPC8431-1G
APOSPC8431-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Formel:
C₈H₄ClF₃N₂S Smältpunkt: 64…66 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00215247 CAS nummer: 306976-81-8 |