1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8428-1G PC8428-500MG
APOSPC8428-1GEA 4475 SEK
APOSPC8428-1G APOSPC8428-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₆ClF₃N₂O
MW: 274,63 g/mol
Smältpunkt: 60…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00231912
CAS nummer: 321430-69-7