{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8421-1G PC8421-500MG
APOSPC8421-1GEA 11500 SEK
APOSPC8421-1G APOSPC8421-500MG
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile
Formel: C₁₂H₁₂ClF₃N₄
Smältpunkt: 121…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00141716
CAS nummer: 338979-38-7