2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8420-1G PC8420-500MG PC8420-5G
APOSPC8420-1GEA 9400 SEK
APOSPC8420-1G APOSPC8420-500MG APOSPC8420-5G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide 97%
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N₅O
MW: 337,73 g/mol
Smältpunkt: 121…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00141696
CAS nummer: 338979-10-5