4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8418-1G PC8418-500MG
APOSPC8418-1GEA 11500 SEK
APOSPC8418-1G APOSPC8418-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile
MW: 312.68 g/mol
Smältpunkt: 86…88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172779
CAS nummer: 339029-95-7