2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8414-1G PC8414-500MG
APOSPC8414-1GEA 5700 SEK
APOSPC8414-1G APOSPC8414-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
Formel: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172215
CAS nummer: 213994-29-7