6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 6-Fluoro-4-methylpyridin-3-amine, 5-Amino-2-fluoro-4-methylpyridine
PC8384-1G PC8384-25G
APOSPC8384-1GEA 450 SEK
APOSPC8384-1G APOSPC8384-25G
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine
Formel: C₆H₇FN₂
MW: 126,134 g/mol
Smältpunkt: 57…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09864696
CAS nummer: 954236-33-0