4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8377-100MG PC8377-1G PC8377-250MG
APOSPC8377-100MGEA 210 SEK
APOSPC8377-100MG APOSPC8377-1G APOSPC8377-250MG
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one
Formel: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
MW: 309,08 g/mol
Smältpunkt: 139…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01313341
CAS nummer: 62436-07-1