1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
PC8376-25G PC8376-5G PC8376-100G
APOSPC8376-25GEA 720 SEK
APOSPC8376-25G APOSPC8376-5G APOSPC8376-100G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Kokpunkt: 247 °C
Smältpunkt: 17 °C
Densitet: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075330
CAS nummer: 2339-78-8