2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8374-1G PC8374-250MG
APOSPC8374-1GEA 6850 SEK
APOSPC8374-1G APOSPC8374-250MG
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,13 g/mol
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08669643
CAS nummer: 561304-48-1