H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Difluoro-D-phenylalanine
PC8364-1G PC8364-5G
APOSPC8364-1GEA 2025 SEK
APOSPC8364-1G APOSPC8364-5G
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,2 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 249648-08-6