3-Fluoro-D-phenylalanine
Leverantör: Apollo Scientific
PC8359-1G PC8359-25G PC8359-5G
APOSPC8359-1GEA 2750 SEK
APOSPC8359-1G APOSPC8359-25G APOSPC8359-5G
3-Fluoro-D-phenylalanine
3-Fluoro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066449
CAS nummer: 110117-84-5