5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-(3,4,4-trifluorobut-3-en-1-ylthio)-1,3,4-thiadiazole
PC8328-1G PC8328-250MG PC8328-5G
APOSPC8328-1GEA 2050 SEK
APOSPC8328-1G APOSPC8328-250MG APOSPC8328-5G
5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₆H₆F₃N₃S₂
MW: 241,26 g/mol
Smältpunkt: 160…162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01443829
CAS nummer: 145070-01-5