2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 1025 SEK
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Smältpunkt: 170…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094500
CAS nummer: 214917-68-7