2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8318-1G PC8318-25G PC8318-5G
APOSPC8318-1GEA 685 SEK
APOSPC8318-1G APOSPC8318-25G APOSPC8318-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂NO
Smältpunkt: 125…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094499
CAS nummer: 123843-57-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III