3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8280-1G PC8280-250MG
APOSPC8280-1GEA 3575 SEK
APOSPC8280-1G APOSPC8280-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Smältpunkt: 92…93 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09878337
CAS nummer: 957062-66-7