3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8270-25G PC8270-5G
APOSPC8270-25GEA 1975 SEK
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Formel: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Smältpunkt: 195…199 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083529
CAS nummer: 152152-19-7