5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8252-1G PC8252-250MG
APOSPC8252-1GEA 6775 SEK
APOSPC8252-1G APOSPC8252-250MG
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₄F₃NO₂S
Smältpunkt: 205…208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203137
CAS nummer: 243977-22-2