(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8246-1G PC8246-5G PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA 1475 SEK
APOSPC8246-1G APOSPC8246-5G APOSPC8246-10G
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,58 g/mol
Smältpunkt: 137…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094467
CAS nummer: 537033-55-9