4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8238-1G PC8238-25G PC8238-5G
APOSPC8238-1GEA 275 SEK
APOSPC8238-1G APOSPC8238-25G APOSPC8238-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Smältpunkt: 68…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094460
CAS nummer: 252004-45-8