2-Fluorothiobenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Fluorobenzothioamide
PC8237-1G PC8237-25G PC8237-5G
APOSPC8237-1GEA 1000 SEK
APOSPC8237-1G APOSPC8237-25G APOSPC8237-5G
2-Fluorothiobenzamide
2-Fluorothiobenzamide
Formel: C₇H₆FNS
Smältpunkt: 83 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04973316
CAS nummer: 75907-82-3