4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8236-25G PC8236-5G
APOSPC8236-25GEA 450 SEK
APOSPC8236-25G APOSPC8236-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 221 g/mol
Smältpunkt: 76…81 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094459
CAS nummer: 537013-51-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III