2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8234-100G PC8234-25G PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA 670 SEK
APOSPC8234-100G APOSPC8234-25G APOSPC8234-500G
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Smältpunkt: 173…174 °C
Densitet: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055370
CAS nummer: 1006-41-3