4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8215-5G PC8215-1G PC8215-25G
APOSPC8215-5GEA 515 SEK
APOSPC8215-5G APOSPC8215-1G APOSPC8215-25G
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₄
Kokpunkt: 135 °C
Densitet: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060646
CAS nummer: 32137-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III