4-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-2-anisaldehyde
PC8206-1G PC8206-25G PC8206-5G
APOSPC8206-1GEA 175 SEK
APOSPC8206-1G APOSPC8206-25G APOSPC8206-5G
4-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
4-Fluoro-o-anisaldehyde
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Smältpunkt: 57…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143318
CAS nummer: 450-83-9