1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 345 SEK
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,15 g/mol
Smältpunkt: 41…43 °C
Densitet: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070789
CAS nummer: 203059-80-7