4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8182-5G PC8182-10G PC8182-1G
APOSPC8182-5GEA 1450 SEK
APOSPC8182-5G APOSPC8182-10G APOSPC8182-1G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209,0019 g/mol
Smältpunkt: 148…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672988
CAS nummer: 289039-49-2