2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC8181-100G PC8181-25G PC8181-5G
APOSPC8181-100GEA 2450 SEK
APOSPC8181-100G APOSPC8181-25G APOSPC8181-5G
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Smältpunkt: 54…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00142845
CAS nummer: 344-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III