4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8154-10G PC8154-1G PC8154-5G PC8154-25G PC8154-100G
APOSPC8154-10GEA 1600 SEK
APOSPC8154-10G APOSPC8154-1G APOSPC8154-5G APOSPC8154-25G APOSPC8154-100G
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Formel: C₉H₆ClFO₂
MW: 200,6 g/mol
Smältpunkt: 241…245 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143294
CAS nummer: 202982-66-9