2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC8152-1G
PC8152-25G
PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA
480
SEK
APOSPC8152-1G
APOSPC8152-25G
APOSPC8152-5G
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Formel:
C₉H₆ClFO₂ Smältpunkt: 247…249 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00236027 CAS nummer: 133220-86-7 |