2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8144-1G PC8144-250MG
APOSPC8144-1GEA 895 SEK
APOSPC8144-1G APOSPC8144-250MG
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile
Formel: C₁₂H₆ClFN₂
Smältpunkt: 173…176 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00215072
CAS nummer: 31776-83-7