1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8138-1G PC8138-500MG PC8138-5G
APOSPC8138-1GEA 6275 SEK
APOSPC8138-1G APOSPC8138-500MG APOSPC8138-5G
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine
Formel: C₁₂H₁₂Cl₂F₃N₃O
MW: 342,14 g/mol
Smältpunkt: 84…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172868
CAS nummer: 260553-15-9