2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8137-1G PC8137-500MG
APOSPC8137-1GEA 9250 SEK
APOSPC8137-1G APOSPC8137-500MG
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₆H₁₃Cl₂F₃N₂O₂
MW: 393,20 g/mol
Smältpunkt: 152…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00664603
CAS nummer: 339014-65-2