2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8133-1G PC8133-500MG PC8133-5G
APOSPC8133-1GEA 6275 SEK
APOSPC8133-1G APOSPC8133-500MG APOSPC8133-5G
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂F₃N₃O
MW: 316.11 g/mol
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00126811
CAS nummer: 339096-66-1