5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC8130-1G PC8130-500MG PC8130-5G
APOSPC8130-1GEA 6275 SEK
APOSPC8130-1G APOSPC8130-500MG APOSPC8130-5G
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Smältpunkt: 86…88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00140828
CAS nummer: 321533-90-8