4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC8123-1G
PC8123-10G
PC8123-5G
APOSPC8123-1GEA
345
SEK
APOSPC8123-1G
APOSPC8123-10G
APOSPC8123-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ Smältpunkt: 181…183 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00236297 CAS nummer: 243977-21-1 |