2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
PC8043-5G PC8043-25G
APOSPC8043-5GEA 2750 SEK
APOSPC8043-5G APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₂F₇N
MW: 233,09 g/mol
Kokpunkt: 185…187 °C
Densitet: 1,687 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 87 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00091518
CAS nummer: 651-83-2